Documents
483516
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
p-Xyleneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Pf
186-191 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Clé InChI
OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Friedel-Crafts alkylation
  • Suzuki-Miyaura coupling
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable