Principaux documents
482684
Sigma-Aldrich
ArgoGel−MB-CHO
120-230 μm particle size
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
ArgoPore
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Ampleur du marquage
0.35-0.45 mmol typical aldehyde loading per g
Taille des particules
120-230 μm
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1OC.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
Informations légales
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
ArgoPore is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable