Documents
482234
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Dodecanediol
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]23/D +13°, c = 2.5 in ethanol
Pf
69-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3/t12-/m1/s1
Clé InChI
ZITKDVFRMRXIJQ-GFCCVEGCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable