Key Documents
481734
Sigma-Aldrich
Cadmium tetrafluoroborate solution
45 wt. % in H2O, 99.99%
About This Item
Formule linéaire :
Cd(BF4)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99.99%
Concentration
45 wt. % in H2O
Densité
1.485 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Cd++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F