Documents
480770
Sigma-Aldrich
Bismuth subgallate hydrate
99.9%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BiO6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.09 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99.9%
Pf
223 °C (dec.) (lit.)