Key Documents
480738
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H24O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]23/D +7°, c = 1.4 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O4Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-8-10-11(14)9(13)6-7-15-10/h6-7,9-11,13-14H,8H2,1-5H3/t9-,10-,11-/m1/s1
Clé InChI
HYSBQWOHQIVUQQ-GMTAPVOTSA-N
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)