480037
Magtrieve™
Synonyme(s) :
Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2 ), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
>375 °C (dec.) (lit.)
Densité
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Cr]=O
InChI
1S/Cr.2O
Clé InChI
AYTAKQFHWFYBMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable