Documents
47997
Sigma-Aldrich
N-Boc-iminodiacetic acid
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.22
Numéro Beilstein :
4435233
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10(4-6(11)12)5-7(13)14/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
QPGIJQUTGABQLQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Building block for preparing chemical libraries
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S. Cheng et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 2567-2567 (1996)