Documents
479926
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-5-benzyl-2-oxomorpholine
99%
Synonyme(s) :
tert-Butyl (S)-(−)-5-benzyl-2-oxo-4-morpholinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −14.5°, c = 2.45 in chloroform
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-10-14(18)20-11-13(17)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
NQZZZVQLJCFCGL-ZDUSSCGKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable