Principaux documents
479454
Sigma-Aldrich
Bis(propylcyclopentadienyl)magnesium
96%
About This Item
Formule linéaire :
Mg(C5H4C3H7)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg].CCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup