Key Documents
479438
Sigma-Aldrich
Lithium tetramethylcyclopentadienide
About This Item
Formule linéaire :
LiC5H(CH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C9H13.Li.H/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;;/h5H,1-4H3;;
Clé InChI
PTQWRLJKGBNMJV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Cyclopentadienylphosphanes
  • Ansa-cyclopentadienyl-phenoxy titanium(IV) complexes
  • Titanium and zirconium complexes
  • Hafnocene catalysts
Reactant with SiH-functionalized cyclopentadienes
Reactant in the reduction of beta-diketiminato-titanium(III) complexes
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves