Principaux documents
478873
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloromandelic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.59
Numéro Beilstein :
2693370
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]23/D −126°, c = 3 in H2O
Pf
119-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clé InChI
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable