Key Documents
478849
Sigma-Aldrich
Erbium(III) isopropoxide
99%
About This Item
Formule linéaire :
Er(OCH(CH3)2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
99%
Pf
325 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)O[Er](OC(C)C)OC(C)C
Caractéristiques et avantages
Precursor for aluminum-erbium complexes for active optical fibers.