Key Documents
477206
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidyl heptyl ether
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +8.6°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
70-71 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCOC[C@H]1CO1