Principaux documents
476927
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxyphenyl)borane ammonia complex
About This Item
Formule linéaire :
(CH3OC6H4)3B·NH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
191 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N.COc1ccc(cc1)B(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable