476803
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
305 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2