Principaux documents
47536
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nε-trifluoroacetyl-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H23F3N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.43
Beilstein:
9526814
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H23F3N2O5/c24-23(25,26)21(31)27-12-6-5-11-19(20(29)30)28-22(32)33-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t19-/m0/s1
Clé InChI
ZVLMWTPNDXNXSZ-IBGZPJMESA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable