Principaux documents
47457
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(3,5-I2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-3,5-diiodo-L-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H19I2NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
655.22
Beilstein:
9022736
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19I2NO5/c25-19-9-13(10-20(26)22(19)28)11-21(23(29)30)27-24(31)32-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-10,18,21,28H,11-12H2,(H,27,31)(H,29,30)/t21-/m0/s1
Clé InChI
IKNWCIROCRMKAY-NRFANRHFSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable