Principaux documents
474398
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-Hexadecafluoro-9-(trifluoromethyl)decyl acrylate
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Contient
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
Point d'ébullition
243 °C (lit.)
Densité
1.667 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter