Principaux documents
47425
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(3,4-Cl2)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H19Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.32
Beilstein:
9016647
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥96.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19Cl2NO4/c25-20-10-9-14(11-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m1/s1
Clé InChI
QNVHCYWPXIGFGN-JOCHJYFZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable