Key Documents
474118
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,5,5,5-Octafluoro-4-(trifluoromethyl)pentyl]oxirane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5F11O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.324 (lit.)
Point d'ébullition
150 °C (lit.)
Densité
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C8H5F11O/c9-4(10,1-3-2-20-3)6(12,13)5(11,7(14,15)16)8(17,18)19/h3H,1-2H2
Clé InChI
BKXKCZGEIQKTBI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves