473316
Amylamines, mixture of isomers
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
104 °C (lit.)
Pf
−55 °C (lit.)
Densité
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
Clé InChI
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F
Point d'éclair (°C)
6 °C