Principaux documents
473170
Sigma-Aldrich
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt
96%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CONHCH2CH2CH2N(CH3)2(CH2)3SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H24N2O4S/c1-11(2)12(15)13-7-5-8-14(3,4)9-6-10-19(16,17)18/h1,5-10H2,2-4H3,(H-,13,15,16,17,18)
Clé InChI
OIETYYKGJGVJFT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable