Principaux documents
472883
Sigma-Aldrich
Tetra-O-acetyl-6,6′-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H56O13Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
704.95
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −7°, c = 1.1 in chloroform
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)