Documents
472832
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H38O4Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −44°, c = 0.9 in chloroform
Pf
43-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1O
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)