472697
Isobutyl nitrate
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
123 °C (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
LNNXFUZKZLXPOF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup