Documents
472603
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-N-[3-(sulfooxy)propyl]-1-nonanaminium hydroxide inner salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8N(CH3)2(CH2)3OSO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOS([O-])(=O)=O
Application
Zwitterionic surfactant
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable