471992
1-(Benzyloxymethyl)tri(ethylene glycol)
98%
Synonyme(s) :
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]-3-benzyloxy-2-propanol
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCOCCOCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22O5/c15-6-7-17-8-9-18-11-14(16)12-19-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14-16H,6-12H2
Clé InChI
NBHGNLCQKXLUAJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter