Principaux documents
471895
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminopropyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(NH2)P(O)(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +16.5°, c = 2 in 1 M NaOH
Pf
265-269 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
DELJNDWGTWHHFA-VKHMYHEASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable