Key Documents
471852
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminohexyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(NH2)P(O)(OH)2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M NaOH
Pf
270-276 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@@H](N)P(O)(O)=O