Principaux documents
470724
Sigma-Aldrich
Antimony(III) propoxide
98%
Synonyme(s) :
Antimony tripropoxide, Tripropoxyantimony, Tripropoxystibine
About This Item
Formule linéaire :
Sb(OC3H7)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: antimony
reagent type: catalyst
pb
83-85 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCO[Sb](OCCC)OCCC
InChI
1S/3C3H7O.Sb/c3*1-2-3-4;/h3*2-3H2,1H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
CQOXUSHAXLMSEN-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor for amorphous antimonic acid films and powders used in electrical conductivity and morphology studies.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup