469653
(R)-(+)-Mandelonitrile
97%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-α-Hydroxybenzeneacetonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +42°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
Point d'ébullition
170 °C (lit.)
Pf
28-30 °C (lit.)
Densité
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H](C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H/t8-/m0/s1
Clé InChI
NNICRUQPODTGRU-QMMMGPOBSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges