Documents
46910
Sigma-Aldrich
(±)-1-(9-Fluorenyl)ethanol
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Methylfluorene-9-methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Numéro Beilstein :
2450427
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Pf
102-104 °C
Chaîne SMILES 
CC(O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3
Clé InChI
YSCDFPXLCCWBIS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable