46880
Fluorene
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Point d'ébullition
298 °C (lit.)
Pf
111-114 °C (lit.)
113-115 °C
Chaîne SMILES
C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
Clé InChI
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Quantité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
303.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
151.0 °C - closed cup