468177
[3-((((Heptadecafluorooctyl)sulfonyl)amino)propy)]trimethylammonium iodide solution
42 wt. % in isopropanol/water
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)7SO2NH(CH2)3N(CH3)3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
726.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Contient
17% water
Concentration
42 wt. % in isopropanol/water
Indice de réfraction
n20/D 1.39
pH
3-5
Viscosité
30 cP(25 °C)(lit.)
pb
82 °C
Densité
1.2 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[I-].C[N+](C)(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Application
Cationic fluorosurfactant.
Leveling agent for polishes and coatings.
Leveling agent for polishes and coatings.