467456
2-Methylthianaphthene
97%
Synonyme(s) :
2-Methylbenzo[b]thiophene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
47-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable