467278
N-Methyl-o-toluidine
≥95%
Synonyme(s) :
2,N-Dimethylaniline, 2-Methyl-N-methylaniline, N,2-Dimethylaniline, N,2-Dimethylbenzenamine, N,o-Dimethylaniline, N-(2-Methylphenyl)methylamine, N-Methyl-2-methylaniline, N-Methyl-2-methylbenzenamine, N-Methyl-N-(o-tolyl)amine, N-Methyl-o-methylaniline, o,N-Dimethylaniline, Methyl(o-tolyl)amine, NSC 9395
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Point d'ébullition
177-204 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CNc1ccccc1C
InChI
1S/C8H11N/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
GUAWMXYQZKVRCW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Palladium-catalyzed coupling reactions
- Palladium-catalyzed amination of bromoindazoles
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.4 °C - closed cup