Key Documents
465720
Sigma-Aldrich
1-(Phenoxymethyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
68-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(Oc1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
Clé InChI
XZWVGFYDCFRPDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable