Key Documents
465623
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-phenylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
58-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(Cn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H14N4/c1-17(12-7-3-2-4-8-12)11-18-14-10-6-5-9-13(14)15-16-18/h2-10H,11H2,1H3
Clé InChI
VIBLZNXJYGXWHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable