Documents
464678
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
97%
Synonyme(s) :
Palladium diiodide, Palladium iodide, Palladous iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
I2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Pf
350 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Method: Formation of a red-violet dye with chrom azurol S.
Measuring ranges may vary when used in combination with other photometers or methods than specified above.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable