Documents
464007
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Butyn-2-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CCH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
Numéro Beilstein :
4652597
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]22/D −45°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
108-111 °C (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Application
Used in a ruthenium-catalyzed polymerization providing helical polyacetylenes.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Pablo Morán-Poladura et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 2120-2128 (2013-11-10)
An efficient entry to the preparation of elusive 4-unsubstituted-3-iodo-2H-chromenes has been accomplished as result of a catalytic cyclization. Thus, upon exposition of [(3-iodoprop-2-yn-1-yl)oxy]arenes to IPrAuNTf2 (3 mol %), in 1,4-dioxane at 100 °C, the desired heterocyclic motif is readily assembled.
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)