Principaux documents
463930
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
137 °C (lit.)
Densité
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(c(C=O)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(13,14)15)5(3-6)4-16/h1-4H
Clé InChI
PICGJIQKPLBIES-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Effect of trifluoromethoxy, chlorodifluoromethoxy, and trifluoromethyl on the antimalarial activity of 5-benzyl- and 5-phenyl-2,4-diaminopyrimidines.
E L Stogryn
Journal of medicinal chemistry, 16(12), 1399-1401 (1973-12-01)