Documents
463914
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid hydrate
99.95% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
TiOSO4 · xH2SO4 · yH2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.95% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges