Principaux documents
463523
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)allylamine
96%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2NHSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
106-109 °C (lit.)
Densité
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)NCC=C
InChI
1S/C6H15NSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3
Clé InChI
FFJKAASRNUVNRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter