Key Documents
463302
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate 4-nonylphenyl ether
average Mn ~600
Synonyme(s) :
Nonoxynol-8 carboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
C9H19C6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mn ~600
Impuretés
≤1 wt. % NaCl
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h10-13,16H,2-9H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clé InChI
HZXFKGPMHPPPMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Anionic surfactant.
All purpose cleaner.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter