Documents
462594
Sigma-Aldrich
Sodium dihydrodimethylaluminate solution
1.0 M in THF: toluene (1:1)
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2AlH2]Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in THF: toluene (1:1)
Point d'ébullition
65-67 °C
Densité
0.875 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].C[AlH2-]C
Conditionnement
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC