Principaux documents
462535
Sigma-Aldrich
Polybutadiene-graft-poly(methyl acrylate-co-acrylonitrile)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CC=C.C=CC#N.COC(=O)C=C
Application
Packaging containers.
Caractéristiques et avantages
Good gas barrier properties, excellent chemical resistance, high film clarity and scratch resistance.