Principaux documents
461474
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-Methyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH(CH3)NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]24/D +89°, c = 4 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.605 (lit.)
pb
261 °C (lit.)
Densité
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN[C@H](C)c1cccc2ccccc12
Application
Ligand tested for the enantioselective conjugate addition to cyclic enones of scalemic lithium organo(amido) cuprates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Rossiter, B.E. et al.
Tetrahedron, 49, 965-965 (1993)