460974
N,N′-Dibutyl-1,6-hexanediamine
98%
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
131-133 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCNCCCCCCNCCCC
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter