460958
N-Methyldodecylamine
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Densité
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCNC
InChI
1S/C13H29N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h14H,3-13H2,1-2H3
Clé InChI
OMEMQVZNTDHENJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter